Acide 6-méthoxysalicylíque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437670100
ACRO437670100EA 131 EUR InStock
ACRO437670100
Acide 6-méthoxysalicylíque 98%
Acide 6-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 135.9…136.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674090
Numéro CAS: 3147-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité