Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorobenzènesulfonamide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

437840010
ACRO437840010EA 101 EUR InStock
ACRO437840010
3-Fluorobenzènesulfonamide 97%
3-Fluorobenzènesulfonamide


Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Point de fusion: 131.1…132.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042284
Numéro CAS: 1524-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128.0 to 134.0 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité