O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437850010
ACRO437850010EA 72.3 EUR InStock
ACRO437850010
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 96%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 32.7…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321374
Numéro CAS: 6723-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 38 °C
Water ≤1.0 %
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité