tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 5-BOC-2-AMINO-4,5,6,7-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-C]PYRIDINE, 2-Amino-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester, tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
438020010
ACRO438020010EA 118 EUR InStock
ACRO438020010
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂S
MW: 255,336 g/mol
Point de fusion: 223.5…224.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448157
Numéro CAS: 365996-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité