Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438220050
ACRO438220050EA 112 EUR InStock
ACRO438220050
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque 99%
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082727
Numéro CAS: 16225-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité