1,4-Dioxane-2,3-diol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438370050
ACRO438370050EA 99.1 EUR InStock
ACRO438370050
1,4-Dioxane-2,3-diol 98%
1,4-Dioxane-2,3-diol
Formule: C₄H₈O₄
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006572
Numéro CAS: 4845-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 39.10 to 41.10 % (C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité