Boc-L-alaninal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-L-alaninal, Boc-L-Ala-aldehyde, Boc-L-alaninal, Boc-Ala-aldehyde, (S)-(1-Oxopropan-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, (S)-tert-Butyl (1-Oxopropan-2-yl)carbamate
438470010
ACRO438470010EA 199 EUR InStock
ACRO438470010
Boc-L-alaninal 98%
Boc-L-alaninal
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Point de fusion: 86.4…87.6 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00143786
Numéro CAS: 79069-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -29° to -39° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité