tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-[[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylic acid tert-butyl ester, 8-Boc-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
438590010
ACRO438590010EA 163 EUR InStock
ACRO438590010
tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(trifluoromethylsulphonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₈F₃NO₅S
MW: 357,344 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635483
Numéro CAS: 185099-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité