3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole, 3-Amino-5-p-Tolylpyrazole, 5-(p-Tolyl)-1H-pyrazol-3-amine
438800050
ACRO438800050EA 184 EUR InStock
ACRO438800050
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Point de fusion: 152.3…153.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084887
Numéro CAS: 78597-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité