O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
438810010
ACRO438810010EA 174 EUR InStock
ACRO438810010
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 97%
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043271
Numéro CAS: 6092-80-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité