Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-5-méthylthiophène 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

439270010
ACRO439270010EA 34.1 EUR InStock
ACRO439270010
2-Iodo-5-méthylthiophène 97%
2-Iodo-5-méthylthiophène


Formule: C₅H₅IS
MW: 224,07 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 1.852 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022492
Numéro CAS: 16494-36-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité