(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (2S)-
439341000
ACRO439341000EA 263 EUR InStock
ACRO439341000
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Formule: C₉H₉FN₄O₅
MW: 272,192 g/mol
Point de fusion: 227.7…229.4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042049
Numéro CAS: 95713-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +54.0° to +58.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité