N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
439450010
ACRO439450010EA 505 EUR InStock
ACRO439450010
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol 90%
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₂
MW: 276,34 g/mol
Point de fusion: 246…248.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010559
Numéro CAS: 66612-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥89.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité