5-Bromo-N,N-dimethylamino-3-methylindole
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
439600010
ACRO439600010EA 74.4 EUR InStock
ACRO439600010
5-Bromo-N,N-dimethylamino-3-methylindole
5-Bromo-N,N-dimethylamino-3-methylindole
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂
Point de fusion: 156…156.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055980
Numéro CAS: 830-93-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité