(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
439680050
ACRO439680050EA 140 EUR InStock
ACRO439680050
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837593
Numéro CAS: 63-64-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité