2-Méthoxy-3-formylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
439780050
ACRO439780050EA 240 EUR InStock
ACRO439780050
2-Méthoxy-3-formylpyridine 96%
2-Méthoxy-3-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115112
Numéro CAS: 71255-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité