1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
439790250
ACRO439790250EA 152 EUR InStock
ACRO439790250
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène 97%
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène
Formule: C₈H₈Br₂O
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078664
Numéro CAS: 19614-12-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité