Monobenzyl malonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, 2-((Benzyloxy)carbonyl)acetic acid, malonic acid monobenzyl ester
439800100
ACRO439800100EA 144 EUR InStock
ACRO439800100
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,186 g/mol
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138132
Numéro CAS: 40204-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 50 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité