3-Piperidin-1-ylpropanoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Piperidinepropionic acid
440050250
ACRO440050250EA 86.8 EUR InStock
ACRO440050250
3-Piperidin-1-ylpropanoic acid 96%
3-Piperidin-1-ylpropanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point de fusion: 86…88.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006515
Numéro CAS: 26371-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité