Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 4-chlorophénéthyle 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

440180050
ACRO440180050EA 97.7 EUR InStock
ACRO440180050
Bromure de 4-chlorophénéthyle 95%
Bromure de 4-chlorophénéthyle


Formule: C₈H₈BrCl
Point d'ébullition: 85 °C (1Torr)
Densité: 1.508 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00634271
Numéro CAS: 6529-53-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité