2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440220050
ACRO440220050EA 115 EUR InStock
ACRO440220050
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093781
Numéro CAS: 101084-96-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité