O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, (Benzotriazol-1-yloxy)dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)(di(pyrrolidin-1-yl)methylene)oxonium hexafluorophosphate(V)
440250250
ACRO440250250EA 524 EUR InStock
ACRO440250250
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate 98%
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Formule: C₁₅H₂₀F₆N₅OP
MW: 431,323 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191770
Numéro CAS: 105379-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.83 to 16.64 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité