Acide 1-bromo-2-naphtoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid
440390010
ACRO440390010EA 160 EUR InStock
ACRO440390010
Acide 1-bromo-2-naphtoïque 98%
Acide 1-bromo-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,0800 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021408
Numéro CAS: 20717-79-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité