1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440440050
ACRO440440050EA 271 EUR InStock
ACRO440440050
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682623
Numéro CAS: 120728-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité