Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

440510250
ACRO440510250EA 126 EUR InStock
ACRO440510250
Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique 98%
Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique


Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (2.7kPa)
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041038
Numéro CAS: 3391-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité