N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
440580050
ACRO440580050EA 179 EUR InStock
ACRO440580050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₄
Point d'ébullition: 248 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 34…37 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151897
Numéro CAS: 87694-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité