3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440980010
ACRO440980010EA 197 EUR InStock
ACRO440980010
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Formule: C₂₃H₂₁O₂P
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20481847
Numéro CAS: 218282-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité