N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
441040010
ACRO441040010EA 70.2 EUR InStock
ACRO441040010
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207,08 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659917
Numéro CAS: 850567-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité