9-Méthylcarbazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441050050
ACRO441050050EA 90.2 EUR InStock
ACRO441050050
9-Méthylcarbazole 99%
9-Méthylcarbazole
Formule: C₁₃H₁₁N
Point d'ébullition: 163…167 °C (.4Torr)
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013431
Numéro CAS: 1484-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité