(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
441095000
ACRO441095000EA 592 EUR InStock
ACRO441095000
(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17019320
Numéro CAS: 1172127-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité