2-Methyl-L-cysteine hydrochloride 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441101000
ACRO441101000EA 128 EUR InStock
ACRO441101000
2-Methyl-L-cysteine hydrochloride 98%, 98% ee
2-Methyl-L-cysteine hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₂S
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063384
Numéro CAS: 148766-37-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 7.96 to 8.36 % (N)
Specific optical rotation +6° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité