(R)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: FMOC-α-ME-L-PHE(2-F)-OH, FMOC-α-METHYL-D-2-FLUOROPHENYLALANINE
441115000
ACRO441115000EA 152 EUR InStock
ACRO441115000
(R)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
(R)-N-Fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
MW: 419,452 g/mol
Point de fusion: 111…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17019319
Numéro CAS: 193086-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +46° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité