(R)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-methyl-L-isovaline, Fmoc-(R)-2-amino-2,3-dimethylbutanoicacid, Fmoc-D-α-Me-Val-OH
441145000
ACRO441145000EA 448 EUR InStock
ACRO441145000
(R)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
(R)-N-Fmoc-alpha-methylvaline
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Point de fusion: 37…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12031696
Numéro CAS: 616867-28-8
ONU: 3175
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7.5° to -9.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Residual solvents ≤10 % MTBE
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité