(S)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441155000
ACRO441155000EA 471 EUR InStock
ACRO441155000
(S)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
(S)-N-Fmoc-alpha-methylvaline
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Point de fusion: 37…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08752490
Numéro CAS: 169566-81-8
ONU: 3175
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Residual solvents ≤10.0 % MTBE
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité