(S)-α-Methyltryptophan hemihydrate 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
441201000
ACRO441201000EA 190 EUR InStock
ACRO441201000
(S)-α-Methyltryptophan hemihydrate 98%, 98% ee
(S)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂·0.5H₂O
MW: 227,26 g/mol
Point de fusion: >231 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11982865
Numéro CAS: 16709-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20°C, 589 nm) (c=0.9 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité