(S)-α-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate 98%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulphonate, (S)-α-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulphonate
441280010
ACRO441280010EA 249 EUR InStock
ACRO441280010
(S)-α-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate 98%, 98% ee
(S)-alpha-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₄H₂₁NO₅S
MW: 315,384 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031686
Numéro CAS: 1231709-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +10° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité