6-(Hydroxymethyl)benzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1,3-Benzothiazol-6-yl)methanol, benzo[d]thiazol-6-ylmethanol, 6-Benzothiazolemethanol
441330010
ACRO441330010EA 107 EUR InStock
ACRO441330010
6-(Hydroxymethyl)benzothiazole 97%
6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972625
Numéro CAS: 19989-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité