PyOxim 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
441410050
ACRO441410050EA 95.3 EUR InStock
ACRO441410050
PyOxim 97%
PyOxim
Formule: C₁₇H₂₉F₆N₅O₃P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18643381
Numéro CAS: 153433-21-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité