2-Amino-3-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441480050
ACRO441480050EA 302 EUR InStock
ACRO441480050
2-Amino-3-iodopyridine 97%
2-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 89.6…90.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01651885
Numéro CAS: 104830-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité