Acide 4-chloronicotinique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441720050
ACRO441720050EA 258 EUR InStock
ACRO441720050
Acide 4-chloronicotinique 96%
Acide 4-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128860
Numéro CAS: 10177-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité