2-Phényléthanamine, chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenethylamine Hydrochloride
441910250
ACRO441910250EA 74 EUR InStock
ACRO441910250
2-Phényléthanamine, chlorhydrate 98%
2-Phényléthanamine, chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁N
MW: 157,64 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012893
Numéro CAS: 156-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité