Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-α-Aminoadipic acid 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

441960050
ACRO441960050EA 936 EUR InStock
ACRO441960050
D-α-Aminoadipic acid 98%
D-α-Aminoadipic acid


Formule: C₆H₁₁NO₄
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063118
Numéro CAS: 7620-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.47 to 8.91 % (N)
Specific optical rotation -17° to -23° (20°C, 589 nm) (c=2 in 6N HCl)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité