Pyridine hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridinium Bromide
442132500
ACRO442132500EA 67.8 EUR InStock
ACRO442132500
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Formule: C₅H₅N
MW: 160,01 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012801
Numéro CAS: 18820-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité