Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

442160050
ACRO442160050EA 152 EUR InStock
ACRO442160050
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 95%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure


Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082477
Numéro CAS: 239087-08-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité