2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
442300050
ACRO442300050EA 123 EUR InStock
ACRO442300050
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline 96%
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190128
Numéro CAS: 99479-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light brown Crystalline needles or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité