Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride

442370050
ACRO442370050EA 131 EUR InStock
ACRO442370050
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle


Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (92Torr)
Densité: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094390
Numéro CAS: 7079-48-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité