6-Nitro-2,4-xylidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-Dimethyl-2-nitroaniline, 1-Amino-2,4-dimethyl-6-nitrobenzene, (2,4-Dimethyl-6-nitrophenyl)amine, 2,4-Dimethyl-6-nitroaniline
442440050
ACRO442440050EA 129 EUR InStock
ACRO442440050
6-Nitro-2,4-xylidine 97%
6-Nitro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 69.5…70.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007739
Numéro CAS: 1635-84-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité