1-Bromo-4-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
442790010
ACRO442790010EA 77.9 EUR InStock
ACRO442790010
1-Bromo-4-ethynylbenzène 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (3Torr)
Point de fusion: 64…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168822
Numéro CAS: 766-96-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité