Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-chloropyridine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

442810050
ACRO442810050EA 171 EUR InStock
ACRO442810050
2-Bromo-3-chloropyridine 97%
2-Bromo-3-chloropyridine


Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039344
Numéro CAS: 96424-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité