Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester, Boc-D-Asp(OBzl)-OH
442870050
ACRO442870050EA 139 EUR InStock
ACRO442870050
Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester 98%
Boc-D-aspartic acid beta-benzyl ester
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,345 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038255
Numéro CAS: 51186-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +21° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité